Learn More
ME2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-82434
 View more versions of this product
Product Code. 18209285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 725.00
    € 685.65 / 0.10mL
    Save € 39.35
    5% Off
Description
ME2 Polyclonal specifically detects ME2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ME2
Polyclonal
Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
EC 1.1.1, EC 1.1.1.38, malate dehydrogenase, Malic enzyme 2, malic enzyme 2, NAD(+)-dependent, mitochondrial, NAD-dependent malic enzyme, mitochondrial, NAD-ME, ODS1, pyruvic-malic carboxylase
Rabbit
Affinity Purified
RUO
4200
Human
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ME2
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DGRVFTPGQGNNVYIFPGVALAVILCNTRHISDSVFLEAAKALTSQLTDEELAQGRLYPPLANIQEVSINIAIKVTEYLYANKMAFRYPEPEDKAKYVKERTWRSEYDSLLPDVYEWPESASSPPV
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only