Learn More
MED19 Mouse anti-Human, Rat, Clone: OTI2E6, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA810429
Encompass_Preferred
Product Code. 17503494
  • € 540.87 / 100µL
Description
MED19 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II.
Specifications
Specifications
MED19
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
A0JLT2
MED19
Full length human recombit protein of human MED19 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG2b
Western Blot
OTI2E6
Unconjugated
MED19
DT2P1G7, LCMR1, MED19AS
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
219541, 311165
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.