Learn More
MED6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-38118
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18131888
  • € 624.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MED6 Polyclonal specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MED6
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
O75586
MED6
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LGISWVDSSWIPILNSGSVLDYFSERSNPFYDRTCNNEVVKMQRLTLEHLNQMVGIEYILLHAQEPILFIIRKQ
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Activator-recruited cofactor 33 kDa component, ARC33, mediator complex subunit 6hMed6, mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog, mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (S. cerevisiae), NY-REN-28, Renal carcinoma antigen NY-REN-28
Rabbit
Affinity Purified
RUO
10001
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado