Learn More
MEF2A Antibody (S06-9A6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 421.00 - € 645.00
Specifications
Antigen MEF2A
Clone S06-9A6
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18685473
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19687-50ul
50 μg
€ 421.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
18697733
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-19687-100ul
100 μg
€ 645.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
MEF2A Monoclonal antibody specifically detects MEF2A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifications
Specifications
MEF2A
0.3 mg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
ADCAD1, MADS box transcription enhancer factor 2, polypeptide A (myocyte enhancerfactor 2A), MEF2, myocyte enhancer factor 2A, myocyte-specific enhancer factor 2A, RSRFC4, RSRFC9, Serum response factor-like protein 1
A synthetic peptide of human MEF2A (Uniprot # Q02078)
Primary
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
S06-9A6
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Phospho Specific
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
4205
IgG
Affinity purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt