Learn More
MEF2C Antibody (OTI1H5), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72627MFV610
Product Code. 18491387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 852.00
    € 805.35 / 0.10mL
    Save € 46.65
    5% Off
Description
MEF2C Monoclonal antibody specifically detects MEF2C in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MEF2C
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Flow Cytometry
OTI1H5
Flow Cytometry
DEL5q14.3, myocyte enhancer factor 2C, myocyte-specific enhancer factor 2C, polypeptide C
Full length human recombinant protein of human MEF2C (NP_002388) produced in HEK293T cell.
0.1 mL
Neuroscience
4208
Store at 4C in the dark.
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.