Learn More
Invitrogen™ MEGF11 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA540109
Produktkod. 15516801
  • € 520.00 / 100µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
This antibody may recoginize two isoforms: isoform 1 (110 kDa) and isoform 2 (101 kDa). Recommended positive controls: mouse eye tissue. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
May regulate the mosaic spacing of specific neuron subtypes in the retina through homotypic retinal neuron repulsion. Mosaics provide a mechanism to distribute each cell type evenly across the retina, ensuring that all parts of the visual field have access to a full set of processing elements. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
MEGF11
Polyclonal
Unconjugated
MEGF11
2410080H04Rik; D130061K05; KIAA1781; Megf11; multiple EGF like domains 11; multiple EGF-like domains protein 11; multiple EGF-like-domains 11; multiple epidermal growth factor-like domains protein 11; UNQ1949/PRO4432
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
214058, 84465
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.87 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% Thimerosal; pH 7
A6BM72, Q80T91
MEGF11
Recombinant protein encompassing a sequence within the Extracellular domain of human MEGF11. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.