Learn More
MEIS1 Antibody (OTI3F12), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 256.00 - € 550.00
Especificaciones
| Antigen | MEIS1 |
|---|---|
| Clone | OTI3F12 |
| Dilution | Western Blot 1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30306145
|
Novus Biologicals
NBP3-44992-100ul |
100 μL |
€ 550.00
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
30306734
|
Novus Biologicals
NBP3-44992-30ul |
30 μL |
€ 256.00
30µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
MEIS1 Monoclonal antibody specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| MEIS1 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| 4211 | |
| IgG2b | |
| >95% | |
| Antibody |
| OTI3F12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse) | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1(NP_002389) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto