Learn More
MEIS1 Antibody (OTI3G8), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44792
Product Code. 30306678
  • € 735.00 / 100µg
Description
MEIS1 Monoclonal antibody specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MEIS1
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Mouse
>95%
RUO
4211
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot
OTI3G8
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:500
homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse)
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 176-390 of human MEIS1 (NP_002389) produced in E.coli.
100 μg
Primary
For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt