Learn More
Melan-A/MART-1 Antibody (SPM555), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-34797CL1
Product Code. 30142722
  • € 1150.00 / 0.10mL
Descrizione
Descrizione
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Canine,Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Melan-A/MART-1
Monoclonal
CoraFluor 1
Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
2315
Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
SPM555
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Canine, Human, Mouse, Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato