Learn More
Melanin, MP Biomedicals™
Product Code. p-4405117 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
Product Code. 11497622
Brand: MP Biomedicals 0215534380
Chemical Identifiers
CAS 8049-97-6
Molecular Formula C18H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 318.288
InChI Key XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Synonym melanin, phaeomelanins, d0wq4g, melanin from sepia officinalis, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
PubChem CID 6325610
SMILES CC1=C2C3=C(C4=CNC5=C(C(=O)C(=O)C(=C45)C3=CN2)C)C(=O)C1=O
Specifications
Color Brown to Black
Quantity 100 mg
Formula Weight 1780
Physical Form Granular Powder
Chemical Name or Material Melanin
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado