Få mere at vide
Novus Biologicals™ Melanotransferrin/CD228/MFI2 Overexpression Lysate
Produktkode 18295831 Shop alle Bio Techne produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mg
Förpackningsstorlek
0.10mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18295831
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBL113038
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
The Melanotransferrin/CD228/MFI2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2246 and based on accession number NM_5929. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and 96.5 (MFI2), transcript variant 1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Symbol MELTF
Protein State Native
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.