Learn More
Mena, Mouse anti-Human, Clone: ENAH/1988, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-79752-20UG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18222097
  • € 256.00 / 20µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Mena Monoclonal specifically detects Mena in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mena
Monoclonal
0.2 mg/mL
Western Blot 1-2 ug/ml, ELISA, Protein Array
Q8N8S7, Q8N8S7
ENAH
Recombinant fragment of human Mena protein (around aa 485-589) (exact sequence is proprietary)
20 μg
Cancer, Neuroscience
55740
Store at 4°C.
IgG2c κ
Western Blot, ELISA, Peptide Array
ENAH/1988
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
ENA, enabled homolog (Drosophila), FLJ10773, MENANDPP1, protein enabled homolog
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado