missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Meprin alpha Subunit/MEP1A Antibody (017), Alexa Fluor™ 488 , Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89288AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Meprin alpha Subunit/MEP1A Monoclonal antibody specifically detects Meprin alpha Subunit/MEP1A in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| Meprin alpha Subunit/MEP1A | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| bA268F1.1 (meprin A alpha (PABA peptide hydrolase)), EC 3.4.24, EC 3.4.24.18, endopeptidase-2, meprin A subunit alpha, meprin A, alpha (PABA peptide hydrolase), N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit alpha, PABA peptide hydrolase, PPH alpha, PPHA | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Meprin alpha Subunit/MEP1A (NP_005579.2; Met1-Gln601). | |
| 0.1 mL | |
| Proteases & Other Enzymes | |
| 4224 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 017 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering