Learn More
Mer Antibody (108928) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB5912JF635
Product Code. 30174313
  • € 672.00 / 0.10mL
Description
Mer Monoclonal antibody specifically detects Mer in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Mer
Monoclonal
Janelia Fluor 635
c-mer, c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MER, MER receptor tyrosine kinase, MGC133349, Receptor tyrosine kinase MerTK, RP38Proto-oncogene c-Mer, STK kinase, tyrosine-protein kinase Mer
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse Mer, Glu23-Phe498, Accession # Q60805
RUO
Primary
Mouse
Liquid
Flow Cytometry, CyTOF
108928
50mM Sodium Borate
Rat
0.1 mL
Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Vision
10461
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato