Learn More
Mercury, AAS standard solution, Specpure™ Hg 1000μg/mL
Product Code. 11389169
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11389169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088079.AE
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
MDL Number MFCD00011035
Specifica
Physical Form Liquid
Concentration Hg in 5% HNO3
UN Number UN3264
Quantity 100 mL
Grade Specpure
Chemical Name or Material Mercury, AAS standard solution, Hg 1000μg/mL
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato