missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MESDC2 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99668UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MESDC2 Polyclonal antibody specifically detects MESDC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
| MESDC2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| DyLight 350 | |
| BOCA, KIAA0081Renal carcinoma antigen NY-REN-61, MESDLDLR chaperone MESD, mesoderm development candidate 2Mesoderm development protein | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MESDC2 (Accession#: NP_055969.1; Ala 34-Lys 230) | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 23184 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur