Learn More
Metabolite 2-Chloronaphthalene in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Code produit 12942464 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
12942464 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12942464 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P811590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Packaging Ampoule(s)
CAS 91-58-7
Molecular Formula C10H7Cl
Concentration 10 μg/mL
UN Number 1648
InChI Key CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
IUPAC Name 2-chloronaphthalene
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 162.616
PubChem CID 7056
Quantity 10 mL
Chemical Name or Material 2-Chloronaphthalene
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution 2-Chloronaphthalene 10ug/ml in acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.