Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Ampoule(s) |
| CAS | 106-47-8 |
| Molecular Formula | C6H6ClN |
| Concentration | 10 μg/mL |
| InChI Key | QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1N)Cl |
| IUPAC Name | 4-chloroaniline |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.571 |
| PubChem CID | 7812 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?