Learn More
Anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12929523 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
12929523 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12929523 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P804310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Packaging Ampoule
CAS 120-12-7
Physical Form Liquid
Molecular Formula C14H10
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00001240
InChI Key MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
IUPAC Name anthracene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 178.23
PubChem CID 8418
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:35298
Chemical Name or Material Anthracene
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.