Learn More
Bromacil in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12939663 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12939663
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P807460
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Spezifikation
Packaging Ampoule(s)
CAS 314-40-9
Molecular Formula C9H13BrN2O2
Concentration 100 μg/mL
UN Number 1648
InChI Key CTSLUCNDVMMDHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)N1C(=O)C(=C(NC1=O)C)Br
IUPAC Name 5-bromo-3-butan-2-yl-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 261.119
PubChem CID 9411
Quantity 1 mL
ChEBI CHEBI:83658
Chemical Name or Material Bromacil
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Bromacil 100ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P361 + P364-Take off immediately all contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt