Learn More
Fosthiazate in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12986813 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mL
Packungsgröße:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
12986813 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12986813 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P827200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Spezifikation
Packaging Ampoule(s)
CAS 98886-44-3
Molecular Formula C9H18NO3PS2
Concentration 10 μg/mL
UN Number 1648
InChI Key DUFVKSUJRWYZQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)SP(=O)(N1CCSC1=O)OCC
IUPAC Name 3-[butan-2-ylsulfanyl(ethoxy)phosphoryl]-1,3-thiazolidin-2-one
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 283.341
PubChem CID 91758
Quantity 10 mL
ChEBI CHEBI:38692
Chemical Name or Material Fosthiazate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Fosthiazate 10ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P271-Use only outdoors or in a well-ventilated area.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P330-Rinse mouth.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.