Learn More
Metal Additives Standard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Product Code. 17972836
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
200 g
400 g
Unit Size:
100g
200g
400g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17972836 200 g 200g
17964396 100 g 100g
17914316 400 g 400g
17970486 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17972836 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGMA5900200G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-10-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Metal Additives Standard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Methods ICP/XRF/RDE
Analyte or Component Names Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix 75 cSt Hydrocarbon Oil
Quantity 200 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.