Learn More
Metamizole Sodium Monohydrate, Mikromol™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
missing translation for 'unitSize'
250mg
Descrizione
Metamizole Sodium Monohydrate
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Metamizole Sodium Monohydrate |
| CAS | 5907-38-0 |
| Analyte or Component Names | Metamizole Sodium Monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C13 H16 N3 O4 S . Na . H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Metamizole Sodium Monohydrate, 1-[(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid monosodium salt monohydrate, (Antipyrinylmethylamino)-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]-methanesulfonic acid sodium salt monohydrate, Dipyrone monohydrate, Metamizol monohydrate, Sodium (antipyrinylmethylamino)methanesulfonate hydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1 |
| SMILES | O.[Na+].CN(CS(=O)(=O)[O-])C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC Name | sodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-methylamino]methanesulfonate;hydrate |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto