Learn More
Metergoline, MedChemExpress
Product Code. 16444527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16444527 50 mg 50mg
16408576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16444527 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1033
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.
Metergoline is a serotonin (5-HT) receptor and dopamine receptors antagonist, with pKis of 8.64, 8.75 and 8.75 for 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C, respectively. Metergoline is a high-affinity ligand for the h5-HT7 receptor, with a Ki of 16 nM. Metergoline is also a reversible neural Na+ channels inhibitor. Metergoline is commonly used for the research of seasonal affective disorder, prolactin hormone regulation.
Spezifikation
Chemical Name or Material Metergoline
CAS 17692-51-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C25H29N3O2
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (309.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC[C@H](C[C@@]23[H])CN(C)[C@]2([H])CC4=CN(C)C5=CC=CC3=C54
Molecular Weight (g/mol) 403.52
Formula Weight 403.52
Percent Purity 98.62%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.