Learn More
Methanesulfonic Anhydride, TRC
Artikelnummer. 30467668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30467668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30467668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22625525G
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Methanesulfonic Anhydride
CAS 7143-01-3
Molecular Formula C2H6O5S2
Quantity 25 g
Synonym Mesyl Anhydride, Methanesulfonyl Anhydride, NSC 65906
InChI Formula InChI=1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3
SMILES CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
IUPAC Name methylsulfonyl methanesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 174.2
Formula Weight 173.9657
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.