Learn More
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Rabbit anti-Mouse, Clone: 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90622-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 18277897
  • € 552.00 / 100µL
Description
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 Monoclonal specifically detects Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Methionine Aminopeptidase 2/METAP2
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
10988
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
eIF-2-associated p67 homolog, Initiation factor 2-associated 67 kDa glycoprotein, MAP 2, MAP2, MetAP 2, methionine aminopeptidase 2, methionyl aminopeptidase 2, MNPEP, p67, p67EC 3.4.11.18, P67EIF2, Peptidase M 2
Recombinant Mouse Methionine Aminopeptidase 2/METAP2 protein
100 μg
Primary
Mouse
Purified
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.