Läs mer
Methionyl tRNA synthetase Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-22313PCP
Produktkod. 30034573
  • € 615.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Methionyl tRNA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Methionyl tRNA synthetase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Methionyl tRNA synthetase
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
cytosolic methionyl-tRNA synthetase, EC 6.1.1.10, FLJ35667, methionine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Methionine--tRNA ligase, methionyl-tRNA synthetase, methionyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, METRS, MRS, MTRNS
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 650 to 700 of human Methionyl-tRNA Synthetase using the numbering given in entry NP_004981.2 (GeneID 4141).
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
PerCP
PBS
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
4141
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.