Learn More
Tocris Bioscience™ Methotrexate
GREENER_CHOICE
Product Code. 18712724
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18712724
Marque: Tocris Bioscience™ 1230/100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cytotoxic agent
Cytotoxic agent. Inhibits thymidylate synthetase and de novo purine synthesis. Potent folic acid antagonist; inhibits dihydrofolate reductase. Also inhibits Ras carboxyl methylation in DKOB8 cells, leading to decreased p44 and Akt activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 59-05-2
Quantity 100 mg
Molecular Formula C20H22N8O5
Formula Weight 454.44
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 454.447
Chemical Name or Material Methotrexate