Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H61327.14
Overige gegevens : CAS : 84832-01-9 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447858
  • € 289.00 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 15-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
84832-01-9
217.128
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
43449035
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
C8H5F2NO4
MFCD07368850
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Specificatie
Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
84832-01-9
MFCD07368850
CIHHBTMZOLRCRL-UHFFFAOYSA-N
methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
43449035
Solid
25g
C8H5F2NO4
2,6-difluoro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid,2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, benzoic acid, 2,6-difluoro-3-nitro-, methyl ester, acmc-209pwt, methyl2,6-difluoro-3-nitrobenzoate, 2,6-difluoro-3-nitro-benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
217.128
217.13
98%