Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64385.14
Overige gegevens : CAS : 207346-42-7 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401579
  • € 79.20 / 25 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
207346-42-7
187.146
VIAQNTRKUPBQKR-UHFFFAOYSA-N
18472001
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)F)F
C8H7F2NO2
MFCD09264511
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester
methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
Specificatie
Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
25g
98%
MFCD09264511
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)F)F
187.146
187.15
White
207346-42-7
C8H7F2NO2
2834936
VIAQNTRKUPBQKR-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
18472001
Solid