Learn More
Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters
Beskrivning
- For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
- Accommodates a variety of test tube sizes
- Available in plain block format without holes
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | Test Tubes (16 mm) |
| Material | Aluminum |
| No. of Places | 12 |
| Type | Block |
| Tube Size | 16mm |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 50 x 63 mm |
| Depth (Metric) | 50 mm hole depth |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?