Learn More
Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate, 98%
Product Code. p-7053718
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15467868 5 g 5g
15477868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15467868 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61342.06
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66191-86-4 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66191-86-4
Molecular Formula C10H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 243.1
MDL Number MFCD09953149
InChI Key NIULOVGPRAJIJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-bromophenyl propanoate, methyl 3-2-bromophenyl propionate, benzenepropanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 3-2-bromo-phenyl-propionic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid,methyl ester, ksc495a4p, 2-bromohydrocinnamic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propanoic acid methyl ester, 3-2-bromophenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 15712815
IUPAC Name methyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Color Colorless to Yellow
Quantity 5 g
Formula Weight 243.1
Percent Purity 98%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Methyl 3-(2-bromophenyl)propionate
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.