Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H63537.MD
Overige gegevens : CAS : 6966-01-4 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15448356
  • € 21.00 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 25-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6966-01-4
232.04
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
227251
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Br
C6H6BrN3O2
MFCD00834964
methyl3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-3-methoxycarbonyl pyrazine, methyl 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 6-bromo-3-amino-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, 5-amino-2-bromo-6-pyrazinecarboxylic acidmethyl ester, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester, pubchem22386
methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Specificatie
Methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
172°C to 177°C
6966-01-4
MFCD00834964
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
227251
Solid
White to Yellow
250mg
C6H6BrN3O2
methyl3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-amino-5-bromo-3-methoxycarbonyl pyrazine, methyl 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylate, methyl 6-bromo-3-amino-2-pyrazinecarboxylate, methyl 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo-, methyl ester, 5-amino-2-bromo-6-pyrazinecarboxylic acidmethyl ester, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid methyl ester, pubchem22386
COC(=O)C1=NC(=CN=C1N)Br
232.04
232.03
97%