Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate, 98%
Merk:  Alfa Aesar™ H36865.06
Overige gegevens : CAS : 206551-41-9 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447707
  • € 279.00 / 5 gram
Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
206551-41-9
233.036
ZWOFHFOFKBYRHV-UHFFFAOYSA-N
21584505
COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Br)F
C8H6BrFO2
MFCD09261255
3-bromo-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-2-fluoro-, methyl ester, pubchem21940, acmc-209fct, methyl bromofluorobenzoate, methyl3-bromo-2-fluorobenzoate, 3-bromo-2-fluoro-benzoic acid methyl ester
methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
Specificatie
Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
35°C to 37°C
206551-41-9
MFCD09261255
ZWOFHFOFKBYRHV-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
21584505
Fused Solid
White to Cream
5g
C8H6BrFO2
3-bromo-2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-2-fluoro-, methyl ester, pubchem21940, acmc-209fct, methyl bromofluorobenzoate, methyl3-bromo-2-fluorobenzoate, 3-bromo-2-fluoro-benzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Br)F
233.036
233.04
98%