Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate, ≥97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64508.MD
Overige gegevens : CAS : 27825-21-4 Gewicht : 0.00025kg
Aantal 250mg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401759
  • € 164.00 / 250 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 22-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
27825-21-4
172.568
SSXOFWYPCZOGBM-UHFFFAOYSA-N
1519497
COC(=O)C1=NC=CN=C1Cl
C6H5ClN2O2
MFCD03093326
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
Specificatie
Methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
250mg
≥97%
MFCD03093326
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester
COC(=O)C1=NC=CN=C1Cl
172.568
172.57
34°C to 35°C
27825-21-4
C6H5ClN2O2
127506
SSXOFWYPCZOGBM-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-chloropyrazine-2-carboxylate
1519497
Solid