Learn More
Methyl 3-cyanocinnamate, Thermo Scientific™
Product Code. 11429560
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11429560
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H50872.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52116-81-1
Molecular Formula C11H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 187.20
MDL Number MFCD08064268
InChI Key BQJYULBYGRTLPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-3-cyanophenyl acrylate, 3-3-cyano-phenyl-acrylic acid methyl ester, methyl 3-cyanocinnamate, e-methyl 3-3-cyanophenyl acrylate, methyl 2e-3-3-cyanophenyl prop-2-enoate, 3-cyanocinnamic acid methyl ester, methyl e-3-3-cyanophenyl acrylate, methyl 2e-3-3-cyanophenyl acrylate, 3-3-cyanophenyl acrylic acid methyl ester
PubChem CID 13415097
IUPAC Name methyl (E)-3-(3-cyanophenyl)prop-2-enoate
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC(=C1)C#N
Spezifikation
Quantity 1 g
Formula Weight 187.2
Chemical Name or Material Methyl 3-cyanocinnamate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt