Learn More
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 97%, Acros Organics™
Merk: Acros Organics 452860250
Overige gegevens : CAS : 6493-77-2 Gewicht : 0.03000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Aantal | 25mL |
---|
Chemische identificatiekenmerken
6493-77-2 | |
140.18 | |
methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity | |
methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate |
C8H12O2 | |
IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYSA-N | |
96926 | |
COC(=O)C1CCC=CC1 |
Specificatie
Methyl 3-cyclohexenecarboxylate | |
60°C | |
1.02 | |
25mL | |
96% min. (GC) | |
methyl cyclohex-3-enecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-cyclohexenecarboxylate, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-cyclohexene-1-carboxylate, 1-carbomethoxy-3-cyclohexene, methyl 4-cyclohexenecarboxylate, methyl 1,2,3,6-tetrahydrobenzoate, 1,3-butadiene-methyl acrylate adduct, acmc-1bity | |
COC(=O)C1CCC=CC1 | |
140.18 | |
140.18 |
1.0200g/mL | |
Authentic | |
185.0°C | |
6493-77-2 | |
C8H12O2 | |
IPUNVLFESXFVFH-UHFFFAOYSA-N | |
methyl cyclohex-3-ene-1-carboxylate | |
96926 | |
97% |
Veiligheid en behandeling
- Methyl 3-cyclohexenecarboxylate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.