Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64688.14
Overige gegevens : CAS : 185629-31-6 Gewicht : 0.02500kg
Aantal 25g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401999
  • € 183.00 / 25 gram
Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
185629-31-6
199.137
FKMZNQQOPCCUTD-UHFFFAOYSA-N
592761
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
C8H6FNO4
MFCD08444027
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid methyl ester
methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
Specificatie
Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
185629-31-6
C8H6FNO4
10657755
FKMZNQQOPCCUTD-UHFFFAOYSA-N
methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
592761
Solid
25g
97%
MFCD08444027
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid methyl ester
COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
199.137
199.14