missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Methyl 3-pyridylcarbamate, 97%

Merk:  Alfa Aesar™ H63484.06

Overige gegevens : CAS : 6269-24-5 Gewicht : 0.00500kg

Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15400209

  • € 222.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 02-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Methyl 3-pyridylcarbamate
6269-24-5
MFCD00010436
3-Pyridylcarbamic acid methyl ester

Specificatie

Methyl 3-pyridylcarbamate
5g
Solid
C7H8N2O2
3-Pyridylcarbamic acid methyl ester
COC(=O)NC1=CN=CC=C1
234555
152.15
6269-24-5
97%
MFCD00010436
BJZCVSWNTPRACJ-UHFFFAOYSA-N
152.153
Video's
SDS