Learn More
Methyl 4-iodobenzoate, 98%
Product Code. p-7024526
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11433947
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19342.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-44-3
Molecular Formula C8H7IO2
MDL Number MFCD00016353
InChI Key DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
IUPAC Name methyl 4-iodobenzoate
Spezifikation
Melting Point 114°C to 116°C
Quantity 10 g
Sensitivity Light sensitive
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Molecular Weight (g/mol) 262.046
Formula Weight 262.05
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Methyl 4-iodobenzoate
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-iodobenzoate
Gefahrenkategorie
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sicherheitshinweis
  • P273-Avoid release to the environment.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Methyl 4-iodobenzoate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt