Learn More
Alfa Aesar™ Methyl 5-bromosalicylate, ≥98%
Merk:  Alfa Aesar™ H64372.06
Overige gegevens : CAS : 4068-76-2 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401549
  • € 69.70 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Methyl 5-bromosalicylate
231.05
3047854
4068-76-2
MFCD00016460
Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate; 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester
Specificatie
Methyl 5-bromosalicylate
Solid
231.05
3047854
61° to 65°C (lit.)
5g
4068-76-2
≥98%
MFCD00016460
Methyl 5-bromo-2-hydroxybenzoate; 5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid methyl ester
White to pale brown