Learn More
Methyl β-D-thiogalactoside, 98%, Acros Organics™
Merk:  Acros Organics 459450010
Overige gegevens : CAS : 155-30-6 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15542373
  • € 250.10 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
155-30-6
210.244
methyl-beta-d-thiogalactoside, methyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, methyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methylsulfanyl oxane-3,4,5-triol, b-d-thiomethylgalactoside, methyl b-d-thiogalactoside, galactose-derived compound 19, methyl beta-d-thio-galactopyranoside, methyl 1-thio-??-d-galactopyranoside, 1-s-methyl-1-thio-beta-d-galactopyranose
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methylsulfanyloxane-3,4,5-triol
C7H14O5S
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
10036019
CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specificatie
Methyl β-D-thiogalactoside
1% max.
155-30-6
methyl-beta-d-thiogalactoside, methyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, methyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methylsulfanyl oxane-3,4,5-triol, b-d-thiomethylgalactoside, methyl b-d-thiogalactoside, galactose-derived compound 19, methyl beta-d-thio-galactopyranoside, methyl 1-thio-??-d-galactopyranoside, 1-s-methyl-1-thio-beta-d-galactopyranose
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methylsulfanyloxane-3,4,5-triol
10036019
98%
Authentic
1g
C7H14O5S
Solubility in water: soluble.
CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
210.244
210.25
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Methyl beta-D-thiogalactoside
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.