Learn More
Alfa Aesar™ Methyl orotate, 97%
Merk:  Alfa Aesar™ H64351.03
Overige gegevens : CAS : 6153-44-2 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401519
  • € 58.70 / 1 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-02-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Methyl orotate
170.12
881031
Orotic acid methyl ester; Methyl 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylate
6153-44-2
MFCD00010564
14,6876
Specificatie
Methyl orotate
6153-44-2
97%
MFCD00010564
14,6876
Yellow
1g
Powder
170.12
881031
Orotic acid methyl ester; Methyl 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidine-4-carboxylate
240° to 244°C