Learn More
METTL5 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-16791-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 18035555
  • € 145.00 / 20µL
Description
The METTL5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human METTL5. This antibody recognizes human antigen. The METTL5 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
METTL5
1000 μg/mL
FLJ10459, HSPC133, methyltransferase like 5, METTL5
20 μL
29081
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Liquid
Immunofluorescence
CoraLite Plus 488
Rabbit
Primary
Human
150 kDa
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt