Learn More
Mgea5 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB2270), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
€ 186.00 - € 446.00
Specifica
Antigen Mgea5
Clone 23GB2270
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
30087736
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen
MA552490
100 μL
€ 446.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30088709
missing translation for 'viewDocuments'
Invitrogen
MA552491
20 μL
€ 186.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Mgea5 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Mgea5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Specifica
Specifica
Mgea5
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O60502, Q8VIJ5, Q9EQQ9
10724, 154968, 76055
IgG
Affinity Chromatography
Antibody
23GB2270
Recombinant Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
2810009A20Rik; 4833427O07Rik; 5830447M11Rik; AA408215; beta-hexosaminidase; Beta-N-acetylglucosaminidase; beta-N-acetylhexosaminidase; Bifunctional protein NCOAT; Hexc; Hy5; hyaluronidase in meningioma; KIAA0679; MEA5; meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase); meningioma-expressed antigen 5; Mgea5; mKIAA0679; N-acetyl-beta-D-glucosaminidase; N-acetyl-beta-glucosaminidase; NCOAT; Nuclear cytoplasmic O-GlcNAcase and acetyltransferase; OGA; O-GLCNACASE; Protein O-GlcNAcase
A synthesized peptide derived from human MGEA5 (2-63AA).
Primary
-20°C
Oga
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato