missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
mGluR2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97220AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
mGluR2 Polyclonal antibody specifically detects mGluR2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| mGluR2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 350 | |
| GLUR2, glutamate metabotropic receptor 2, glutamate receptor, metabotropic 2, GPRC1Bmetabotropic glutamate receptor 2, mGlu2, mGluR2, MGLUR2glutamate receptor homolog | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human mGluR2 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Tumor Suppressors, Vision | |
| 2912 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu