Learn More
MI-136, MedChemExpress
Beskrivelse
MI-136 is an inhibitor of the menin-MLL protein-protein interaction (PPI), with an IC50 of 31 nM and a Kd of 23.6 nM. MI-136 shows to block AR signaling and has the potential for the study in castration-resistant tumors.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | MI-136 |
| CAS | 1628316-74-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H21F3N6S |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : 110 mg/mL (233.79 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(NC(C#N)=C5)C5=C4)CC3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 470.51 |
| Formula Weight | 470.51 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?