missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MICB Antibody (B-D54), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18102R
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MICB Monoclonal antibody specifically detects MICB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
Specifikationer
| MICB | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| MHC class I chain-related protein B, MHC class I mic-B antigen, MHC class I polypeptide-related sequence B, MIC-B, PERB11.2MHC class I-like molecule PERB11.2-IMX, stress inducible class I homolog | |
| Recombinant human MICB. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells | |
| 0.1 mL | |
| Biologically Active Proteins | |
| 4277 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, ELISA | |
| B-D54 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering