missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ MICL/CLEC12A Antibody (tepoditamab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-28398-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MICL/CLEC12A Monoclonal antibody specifically detects MICL/CLEC12A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| MICL/CLEC12A | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Q5QGZ9 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 160364 | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| tepoditamab | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CLL1, CLL-1, C-type lectin domain family 12, member A, DCAL-2, MICL | |
| CLEC12A/ CD371 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido