Learn More
Scotch-Brite™ Micro Duett Wipes
Description
- Lint and streak free cleaning, especially in wet areas
- Can be used dry or damp, with or without chemicals
- Good durability and machine washable up to 95°C
Spécification
Spécification
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Length (Metric) | 400 mm |
| Width (Metric) | 320 mm |
| Color | Yellow |
| Dimensions (L x W) | 400 x 320 mm |
| Packaging Quantity | 5/Pk. |
| Care Instructions | Machine Washable |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?